VWR® ND18/ND22/ND28, Flaschen mit Schnappdeckel
Lieferant: VWR Collection
548-0554EA 30.6 CHF
548-0554
VWR® ND18/ND22/ND28, Flaschen mit Schnappdeckel
Vials
Diese Flaschen können zur Aufbewahrung von Pulvern und Feststoffen verwendet werden.
  • Verschlüsse und Flaschen können separat bestellt werden
  • Schnell und einfach wieder zu öffnen und zu verschließen
  • Keine Dichtungen in der Kappe erforderlich