VWR®, Gewindefläschchen ND13
Lieferant: VWR Collection
548-0509AEA 569 CHF
548-0509A 548-0523A 548-0529A 548-0528A 548-0519A 548-0524A 548-0521A 548-0526A 548-0522A 548-0527A 548-0051A 548-0052A 548-0510A 548-1395A 548-3252A 548-1454A 548-3314A
VWR®, Gewindefläschchen ND13
Vials
ND13-Gewindefläschchen mit flachem Boden aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. Sie sind mit einer Vielzahl von Polypropylensiegeln und Septenmaterialien erhältlich.
  • Hochleistungskappen/-septen
  • Gut greifbar mit Handschuhen
  • Schneller Zusammenbau
ND13-Gewindefläschchen aus Borosilikatglas Typ I mit niedrigem Metallgehalt. Fläschchen sind in brauner oder klarer Ausführung mit flachem Boden erhältlich, um die Kompatibilität mit Einsätzen zu gewährleisten. Zugehörige, meistens mit montierten Septen erhältliche, Schraubkappen, wurden entwickelt,More Product Information