VWR®, Headspace-Fläschchen mit Schraubkappen ND18
Lieferant: VWR Collection
548-0562AEA 2110 CHF
548-0562A 548-0247A 548-0248A 548-0549A 548-0552A 548-2093A 548-0563A 548-0564A 548-1980A 548-2167A 548-2369A
VWR®, Headspace-Fläschchen mit Schraubkappen ND18
Vials
ND18 Headspace-Fläschchen mit Schraubgewinde und flachem und rundem Boden aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. Sie sind mit einer Vielzahl von magnetischen Schraubkappen aus Aluminium und Septenmaterialien erhältlich.
  • Hochleistungskappen/-septen
  • Dünnere Septen für eine bessere Headspace-Verwendung
  • Perfekt versiegelte Fläschchen (Präzisionsgewinde)
  • Dickere 1,2-mm-Wandung widersteht einem höheren internen Druck
ND18 Headspace-Fläschchen sind in drei verschiedenen Größen (5, 10 und 20 ml), braun oder klar erhältlich. Diese Fläschchen habenMore Product Information