VWR®, Mikrozentrifugenröhrchen mit flachen Schraubkappen
Lieferant: VWR Collection
525-1137EA 72.2 CHF
525-1137 525-1138 525-1139 525-1140 525-1141 525-1143 525-1144 525-1145 525-1146 525-1147 525-1148 525-1149 525-1155 525-1156 525-1157 525-1158 525-1159 525-1160
VWR®, Mikrozentrifugenröhrchen mit flachen Schraubkappen
Röhrchen Reaktionsgefäße
Diese Röhrchen werden aus einem ultraklaren PP der USP-Klasse VI hergestellt und erlauben eine einfache Betrachtung des Inhalts.
  • Frei von RNase, DNase und Endotoxin
  • Eingravierte Graduierungen versichern Genauigkeit
  • Eignen sich für die gängigsten Rotoren
  • Glatte Oberfläche ermöglicht das Anbringen von Etiketten
  • Sterile Röhrchen werden durch Bestrahlung sterilisiert
Diese Röhrchen verfügen über universelle Schraubgewinde zur Verwendung mit den gängigsten Marken-Schraubkappen. Flache Kappen enthalten einen O-Ring aus Silikonkautschuk, der eineMore Product Information