VWR®, Einweg-Mikrozentrifugenröhrchen
Lieferant: VWR Collection
525-1126EA 35.4 CHF
525-1126 525-1127 525-1128 525-1129 525-1130 525-1131 525-1133 525-1134 525-1135 525-1136 525-1178 525-1220 525-1221 525-1222 525-1223 525-1224 525-1225 525-1226 525-1227 525-1228 525-1229 525-1230 525-1246 525-1247 525-1248 525-1249 525-1250 525-1251
VWR®, Einweg-Mikrozentrifugenröhrchen
Röhrchen Reaktionsgefäße
Diese Röhrchen werden aus USP Klasse VI PP hergestellt.
  • Braune Färbung für lichtempfindliche Substanzen
  • RNase-, DNase- und Endotoxin-frei
  • Gravierte Graduierungen sorgen für Genauigkeit
  • Die Kappen springen während des Zentrifugierens nicht auf
  • Kappen können mit einer Spritze durchstochen werden
Diese Röhrchen verfügen außerdem über flache, durchstechbare, mattierte Kappen und eine seitliche Beschriftungsfläche
Autoklavierbar bei 121 °C und kältebeständig bis −80 °C.
Zertifizierungen: Hergestellt in einer Reinraumumgebung der KlasseMore Product Information