VWR® Mega Star 600/600R, Tischzentrifugen, belüftet/gekühlt
Lieferant: VWR Collection
521-1893EA 5230 CHF
521-1893 521-1894 521-3500 521-3501
VWR® Mega Star 600/600R, Tischzentrifugen, belüftet/gekühlt
Zentrifugen Tischzentrifugen
Diese kleinen Tischzentrifugen eignen sich ideal für Forschungs- und klinische Anwendungen in der pharmazeutischen und biotechnischen Industrie sowie für die akademische Forschung. Sie bieten eine gute Kapazität in einem kompakten Design mit einer intelligenten und einfachen Benutzeroberfläche.
  • Auto-Lock® III-Rotorsystem: Werkzeugloses Rotorwechselsystem ermöglicht schnellen Rotorwechsel
  • Mit nur einem Knopfdruck können Benutzer schnell die Rotoren wechseln und zum Reinigen leicht auf die Rotorkammer zugreifen
  • Aerosoldichte ClickSeal®-Becherkappen und