Multifuge™ X4/X4R Pro Zentrifugen
Lieferant: Thermo Scientific
75009900 75009915 75016066 75016067 75016077 75016087
521-2728EA 6890 CHF
521-2728 521-2730 521-2735 521-2736 521-2739 521-3499
Multifuge™ X4/X4R Pro Zentrifugen
Zentrifugen Tischzentrifugen
Viele allgemeine Anwendungen wie Zellkulturen, Mikrotiterplatten, Produktion von Biopharmazeutika, Blutseparation und Mikrobiologie können mit den Zentrifugen der Thermo Scientific™ Multifuge™ X4 Pro Reihe mit neuer Touchscreen-Technologie verarbeitet werden und so tägliche Aufgaben erleichtern.
  • Verarbeiten Sie bis zu 40×50 ml konische Röhrchen, 196×5/7 ml Blutröhrchen, 24 Mikrotiterplatten
  • Erzielen Sie schnellere Resultate beim Verarbeiten von klinischen Protokollen, Zellkulturanwendungen und dem Verarbeiten von Microtiterplatten
  • Lighthouse Modus: Die