Mikrozentrifugen, Pico™ und Fresco™
Lieferant: Thermo Scientific
75002410 75002425 75002475 75002476 75002491 75002423 75002414 75002553
521-1095EA 3070 CHF
521-1095 521-1098 521-1099 521-1100 521-1101 HERA75002423 HERA75002414 HERA75002553
Mikrozentrifugen, Pico™ und Fresco™
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Pico™ (belüftet) und Fresco™ (gekühlt) Zentrifugen sind in zwei Geschwindigkeitsoptionen erhältlich. Pico™ und Fresco™ 17 eignen sich perfekt für routinemäßige Laborarbeiten, während Pico™ und Fresco™ 21 sich ideal für anspruchsvolle Forschungsanwendungen eignen.
  • Der Rotor mit 24 Plätzen kann für alle 1,5- bis 2,0-ml-Röhrchen verwendet werden, einschließlich Mini-Preps und Spin-Säulen
  • Rotortechnologie aus Verbundstoffen für höhere chemische Beständigkeit und schnellere Beschleunigung/Verzögerung im Vergleich zu herkömmlichem Aluminium
  • Der einzigartige
More Product Information