Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm socket, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
211833603 211834402 211835407 211836309 211936804 211937303 211938608 211938805 211939107
519-4132EA 68.7 CHF
519-4132 519-4133 519-4134 519-4135 519-4231 519-4232 519-4233 519-4234 519-4235
Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm socket, DURAN®
Kolben Saugflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Bis zu 2000 ml in Erlenmeyerform, ab 3000 ml in Flaschenform
  • Schliffhülse zum Anschließen von Vakuumschläuchen mit 15 bis 18 mm Außendurchmesser (z. B. 6×5 oder 8×5 mm)
  • Erfüllen die Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
Vakuumfest. Saugflaschen mit Tubus haben die Arbeit in präparativen und analytischen Laboratorien nicht nur vereinfacht und erleichtert, sondern gleichzeitig auch die Unfallgefahr verringert.
DIN 12476 and ISO 6556 (only Erlenmeyer shape)