Phasentrennpapiere 1PS
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
2200-070 2200-090 2200-110 2200-125 2200-150 2200-185 2200-240 2200-270 2200-654
516-5201EA 74.6 CHF
516-5201 515-0086 515-0087 515-0088 515-0089 515-0090 515-5017 515-5018 WHAT2200-654
Phasentrennpapiere 1PS
Filter Filterpapiere Phasentrennpapiere
Hochwertiges Filterpapier ist zur Hydrophobisierung mit stabilisierter Silikonsubstanz imprägniert. Es hält Wasser zurück, während Lösungsmittel durchfließen können.
  • Nützlich wenn mehrere Trennungen hintereinander vorgenommen werden sollen
  • Der Durchfluss hört automatisch auf, ersetzt in zahlreichen Fällen den Scheidetrichter
Solvent extraction can be time-consuming and messy when numerous separations are required
Mixed phases are poured directly into the 1PS phase-separating paper. The solvent phase flows through the paper quickly and cleanly,More Product Information