Acrodisc® mit Membran Mustang® E
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
MSTG25E3
514-4235EA 307 CHF
514-4235
Acrodisc® mit Membran Mustang® E
Filter Spritzenvorsatzfilter
Entfernen Endotoxin aus Wasser, Puffern, Neutralzuckern und aus biologischen Lösungen.
Gammastrahlensterilisiert und einzeln verpackt.
Flussrate: 1 bis 4 ml/min