Toluol : 2-Propanol : Wasser (49,5 : 50 : 0,5) % vol., VOLUSOL® Titrationslösungsmittel

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

5138.2500EA 187 CHF
5138.2500 5138.9025 5138.5000
Toluol : 2-Propanol : Wasser (49,5 : 50 : 0,5) % vol., VOLUSOL® Titrationslösungsmittel
Toluene : 2-Propanol : Water

Lösungsmittel für die titrimetrische Bestimmung der Gesamtsäurezahl (TAN).

Flash-Pt: 10 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
UN: 1993
ADR: 3 II

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay (Toluene) (V/V) 47.5 - 52.5 %
Assay (Propan-2-ol) (V/V) 47 - 52 %
Water (V/V) 0.4 - 0.6 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR