Filtertrichter für analytische Tests, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
145-0020 145-0045 145-2020 145-2045 147-0045 147-2045
513-1451EA 509 CHF
513-1451 513-1452 513-1453 513-1454 513-1471 515-0189
Filtertrichter für analytische Tests, Nalgene®
Filter Flaschenaufsatzfilter
Preiswerte, sterile, Einweg-Filtertrichter für mikrobiologische Analysetests, Lebensmittel und Getränke, Rohmaterial, Sterilitätstests und Oberflächenproduktqualität. Oberteil: PP; Kragen: PS.
  • Adapters accommodate No. 8 stoppers for use with vacuum manifolds or filter flasks
  • 250 ml sizes are useful when testing beverages that may foam
  • 513-1471: Membrane turns black when wet, making it easier to detect and count growing colonies
  • Upper separates easily from lower for easy membrane access
  • High impact polystyrene collars are rugged for reliable performance
More Product Information