Zentrifugaleinheiten, Vivaspin® 20
Lieferant: Sartorius
VS2001 VS2011 VS2021 VS2031 VS2041 VS2061 VS2012 VS2022 VS2032 VS2042 VS2072 VS2092 VS2051 VS2052 VS2002 VS2091
512-3783EA 303 CHF
512-3783 512-3784 512-3785 512-3786 512-3787 512-3788 512-4018 512-4020 512-4021 512-4022 512-4024 512-2865 512-2862 512-2863 512-4019 512-2864
Zentrifugaleinheiten, Vivaspin® 20
Filter Zentrifugaleinheiten
Vivaspin® 20 Zentrifugalkonzentratoren bieten dem Vivaspin®-Portfolio mehr Volumenflexibilität und Leistung. Vivaspin® 20 verarbeitet 5 bis 20 ml in Ausschwingrotoren und 14 ml in Festwinkelrotoren mit 50-ml-Zentrifugenröhrchen. Vivaspin® 20 verfügt über zwei vertikale Membranen für eine beispiellose Filtrationsgeschwindigkeit und >100-fache Konzentration. Die Volumenskalierung ermöglicht die Überwachung des Konzentrationsprozesses und das modifizierte Deadstop-Reservoir vereinfacht das Pipettieren des Endkonzentrats.
  • Hohe Retentatrückgewinnung >90%
  • Vertikales Doppel-
More Product Information