J.T.Baker® Roboterspitzen Typ TE
Lieferant: Avantor
49002-0000EA 2400 CHF
49002-0000 49002-0006 49002-0007 49002-0106 49003-0000 49003-0006 49003-0007 49003-0106 49003-0107 49006-0000 49006-0006 49006-0106 49006-0107 49033-0000 49033-0006 49033-0106 49102-0000 49103-0000 49002-1106 49002-1107 49003-1106 49003-1107 49006-1106 49006-1107 49033-1106 49102-1106 49103-1106 49106-1106 49102-0006 49103-0006 49106-0000 49133-0000 49002-3106 49003-3106 49102-3106 49103-3106 49002-2006 49002-2106 49003-2106 49024-0008 49002-0117 49026-0017 49026-0117
J.T.Baker® Roboterspitzen Typ TE
Pipettenspitzen
Zur Verwendung auf Tecan Freedom EVO oder Tecan Fluent geeignet. Als leitfähige und nicht leitfähige Version, mit oder ohne Filter verfügbar, mit CE-IVD-Kennzeichnung für Anwendungen in der klinischen Diagnostik.
  • Unter Reinraumbedingungen hergestellt (Reinraumklasse 8)
  • State-Of-The-Art-Qualitätskontrolle
  • Besonders für Analysen mit hohem Durchsatz geeignet
  • In Karton oder Blister verpackt
J.T.Baker® Roboterspitzen Typ TE sind für die Verwendung auf Tecan Freedom EVO (verwendet typischerweise Spitzen in S-Trays = hängendes Tray), Tecan Fluent (verwendetMore Product Information