EDTA Dinatriumsalz Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol/l in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor

Synonyms: Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt

Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung

4871.EA 60 CHF
4871.
EDTA Dinatriumsalz Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol/l in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336.21 g/mol
MDL Number: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
Merck Index: 12,03556

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR