Gestelle und Deckel zur Lagerung von 2D-Barcode-Röhrchen, Matrix™
Lieferant: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
4890 4893 4896 4897 4898 4899 4900 4905 4903 4897-BR 4900-BR 4898-BR
479-2061EA 180 CHF
479-2061 MATR4893 479-2062 MATR4897 MATR4898 479-2063 MATR4900 479-2065 479-2064 MATR4897-BR MATR4900-BR MATR4898-BR
Gestelle und Deckel zur Lagerung von 2D-Barcode-Röhrchen, Matrix™
Gestelle Gestelle für Kryoröhrchen
Kompatibel mit automatisierten Systemen und das Gestell verfügt über einen verriegelbaren Deckel zur Sicherung der Proben.
  • Aus Kunststoff
  • Hervorragendes Lagerregaldesign
  • Racks mit Riegelverschluss
  • Farbe: weiß
Das Design des Riegelgestells ermöglicht den manuellen Zugriff von Mehrkanalpipetten auf 2D-Röhrchen und eliminiert das Kontaminationsrisiko durch ein Deckeldesign, das die Arbeitsfläche nicht berührt. Der Deckel kann für den Zugriff auf 2D-Röhrchen mit automatisierten Flüssigkeitshandhabungssystemen und Anwendungen mit hohem Durchsatz robotergesteuert angehoben werden.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung
Umweltzertifizierung NAR Certificate of Retirement