Kryoboxen für Reaktionsgefäße, C50
Lieferant: GLW
C50
479-1523EA 19.2 CHF
479-1523
Kryoboxen für Reaktionsgefäße, C50
Boxen Kryoboxen
Kryoboxen aus PP, natur oder farbig.
  • Generische Rohrgröße bis zu 51 mm Höhe und 12,5 mm Durchmesser
  • Autoklavierbar bis +121 °C und Einsatz im Gefrierschrank bis –90 °C
  • Der mitgelieferte durchsichtige Deckel bietet einen Blick auf den Inhalt, ohne die Kryobox öffnen zu müssen
  • Ohne Ablauflöcher im Boden zum Auffangen von Tropfen oder zum Aufbewahren von Flüssigkeiten, auslaufsicher nur am Boden bis 40 mm
  • Für lichtempfindliche Proben wählen Sie bitte die Farbe schwarz/schwarz
Diese Boxen wurden speziell für den sicheren Transport wertvoller ProbenMore Product Information