Transportbehälter, MonoBox
Lieferant: DELTA T
V020017 V020018 V020016
478-9932EA 0 CHF
478-9932 478-9933 478-9931
Transportbehälter, MonoBox
Boxen Transportboxen
Die MonoBox ist für den Transport von einer bis drei TempShells ausgelegt. Die Kühlelemente passen in die Außenhülle Schaumstoff und werden bis zu 36 Stunden auf der richtigen Temperatur gehalten. Die MonoBox ist für den Transport von Beuteln, Proben oder anderen Produkten bestimmt.
  • Für den Transport auf Straße, Schiene oder mit der Post
  • Zum Transport von Blut zwischen Blutbank und Spendereinrichtung sowie für Lieferungen von pharmazeutischen Artikeln mit kleinem Volumen
  • Hergestellt aus zwei Teilen in zwei verschiedenen Größen, die ausgetauscht werden
More Product Information