4-((4-(Mesitylamino)pyrimidin-2-yl)amino)benzonitrile 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Dapivirine
472681000
472681000.EA 160 CHF
472681000.
4-((4-(Mesitylamino)pyrimidin-2-yl)amino)benzonitrile 98%
4-((4-(Mesitylamino)pyrimidin-2-yl)amino)benzonitrile
Formel: C₂₀H₁₉N₅
MW: 329,39 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09833899
CAS-Nummer: 244767-67-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %