2,6-Di-tert-butyl-p-kresol analytischer Standard, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyms: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT

47168
47168.EA 0 CHF
47168.
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol analytischer Standard, Supelco®
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Formel: C₁₅H₂₄O
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 69…70 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 127 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011644
CAS-Nummer: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f48101692ddc32176851c40b4d16e0a18088f939&vid=f48101692ddc32176851c40b4d16e0a18088f939&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR