Physcion 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Emodin-3-methyl ether, 1,8-Dihydroxy-3-methoxy-6-methyl-anthrachinon, 1,8-Dihydroxy-3-methoxy-6-methylanthracene-9,10-dione, Parietin
471431000
471431000.EA 221 CHF
471431000.
Physcion 98%
Physcion
Formel: C₁₆H₁₂O₅
MW: 284.28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017374
CAS-Nummer: 521-61-9
EINECS: 208-315-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance yellow to orange crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 200°C to 205°C
Water ≤3 %