Quercitrin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Quercetin 3-rhamnoside, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
471311000
471311000.EA 205 CHF
471311000.
Quercitrin 98%
Quercitrin
Formel: C₂₁H₂₀O₁₁
MW: 448,38 g/mol
Siedepunkt: 814°C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00016932
CAS-Nummer: 522-12-3
EINECS: 208-322-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %