Explosionsgeschütze MediLine Laborkühlschränke mit ATEX-Zulassung, LKexv und LKUexv
Lieferant: Liebherr
LKUEXV1610
471-0485EA 2000 CHF
471-0485
Explosionsgeschütze MediLine Laborkühlschränke mit ATEX-Zulassung, LKexv und LKUexv
Kühlschränke
Diese explosionsgeschützten Laborkühlschränke besitzen eine Umluftkühlung mit einem elektronischen Steuersystem, das eine hohe Temperaturgenauigkeit und eine gleichmäßige Temperaturverteilung garantiert. Sie sind somit zur Lagerung explosiver und hoch entzündlicher Stoffe geeignet.
  • Getestet gemäß ATEX-Direktive
  • Elektronische Temperatursteuerung mit Regelgenauigkeit von 0,1 °C
  • Vorgebohrte Anschlüsse
  • Abschließbare, selbstschließende Türen mit wechselbarem Türanschlag
  • Optischer und akustischer Alarm bei Türöffnung und Temperaturabweichung (einstellbar)
More Product Information