Exsikkator, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5315-0150
467-0021EA 142 CHF
467-0021
Exsikkator, Nalgene®
Exsikkatoren Exsikkatoren, Kunststoff
Ideal zum Trocknen und für Trocknungsprozesse. Die Abdeckung besteht aus transparentem, robustem PC mit vertieftem Rand. Die Basis besteht aus langlebigem, blauem PP.
  • Basis ist undurchlässig für alle festen Trockenmittel
  • Autoklavierbar
Lieferumfang: Inklusive 140-mm-Aluminiumplatte.