VWR® DRY-Line® Prime, Trockenschränke mit natürlicher Konvektion
Lieferant: VWR Collection
466-0600EA 1970 CHF
466-0600 466-0601 466-0602
VWR® DRY-Line® Prime, Trockenschränke mit natürlicher Konvektion
Öfen Standard-Trockenschränke
Die DRY-Line® Trockenschränke eignen sich für jegliche standardmäßigen Trocknungs- und Temperieraufgaben sowie zum Sterilisieren von Glaswaren. Sie haben einen Temperaturbereich von 50 bis 300 °C und sind für den Einsatz in biologischen, chemischen, medizinischen, pharmazeutischen und physikalischen Laboren vorgesehen.
  • Multifunktionaler Mikroprozessorregler mit 4,3" Farb-Touchscreen
  • Speicherung von fünf benutzerdefinierten Programmen
  • Fünf-Segment-Temperatur-/Zeit-Profil, schnelles Ändern der Temperatur- und Zeitvorgabe bei laufendem Programm
  • Planbarer
More Product Information