Trockenschränke, Heratherm®, Serie Advanced Protocol Security
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
51028154 51028155 51028156 51028545 51028145 51028146 51028147 51028546 51028547 51028548 51028549 51028544
466-0285EA 4280 CHF
466-0285 466-0286 466-0287 466-0283 466-0279 466-0280 466-0281 466-0284 466-0288 466-0289 466-0290 466-0282
Trockenschränke, Heratherm®, Serie Advanced Protocol Security
Öfen Standard-Trockenschränke
Wärme- und Trockenschränke mit beschichtetem Gehäuse oder Gehäuse aus Edelstahl. Die Zeitschaltuhr ermöglicht es, dass der Schrank sich nach der voreingestellten Zeit ein- oder ausschaltet. Dabei kann zwischen wöchentlichen, stündlichen und Einstellungen in Echtzeit gewählt werden. Geräte mit natürlichem Luftwechsel sind ideal für schonendes Trocknen und Aufheizen empfindlicher Proben. Geräte mit forcierter Umluft verfügen über eine einstellbare Gebläsedrehzahl und sind für schnelleres Trocknen und Aufheizen geeignet, außerdem bieten sie eine höhere Temperaturgenauigkeit.
  • Serienmäßiger
More Product Information