VWR® , Umwälzthermostate
Lieferant: VWR Collection
462-0219EA 5200 CHF
462-0219 462-0218 462-0217 462-0216 462-0215 462-0222 462-0220 462-0221
VWR® , Umwälzthermostate
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Bäder mit integriertem Umwälzthermostat
Umwälzthermostate mit Edelstahlbad, wahlweise mit Advanced Programmable- oder Advanced Digital-Temperaturregler. Beide Ausführungen bieten eine einfache Navigation auf großen, intuitiven Displays, mehrere Kommunikationsoptionen einschließlich USB-A und -B, RS232/485 und Ethernet sowie eine externe Temperatursonde. Zum Ablassen des Badgefäßes kann die vordere Abdeckplatte abgenommen werden. Alle Modelle verfügen über einstellbare Übertemperaturabschaltpunkte und Übertemperaturschutz. Die DuraTop™ Oberfläche bleibt auch bei hohen Arbeitstemperaturen stets kühl.
  • Arbeitstemperaturen von
More Product Information