Umwälzthermostate, thermoelektrisch, LOOP
Lieferant: LAUDA
L000027 L000580 L002014 L002015 L002016 L002017
461-1371EA 3050 CHF
461-1371 461-1372 LAUDL002014 LAUDL002015 LAUDL002016 LAUDL002017
Umwälzthermostate, thermoelektrisch, LOOP
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Temperiersysteme
Die LOOP-Produktreihe umfasst zwei thermoelektrische Umwälzthermostate zur externen Temperaturregelung.
  • Kompakte und leichte Einheiten
  • Kältemittelfreie Temperaturregelung mit Peltier-Technologie
  • Leistungsgeregelter Ventilator
  • 3-Tasten-Bedienung mit OLED-Display
  • Heiz- und Kühlfunktion über dieselben Komponenten
  • Spannung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
  • Serienmäßige RS 232-Schnittstelle
Die Temperaturregelung erfolgt über einen Stromfluss mittels Halbleiterrelais. Sowohl Heizen als auch Kühlen lassen sich durch einfache Umkehr der Stromflussrichtung auf kleinemMore Product Information