Kühl- und Heizthermostate, Edelstahl, Ministats
Lieferant: HUBER
2015.0007.01 2016.0006.01 2016.0014.04 2014.0006.01 2014.0011.01 2015.0005.01 2016.0005.01
461-0739EA 11130 CHF
461-0739 461-0740 HUBE2016.0014.04 461-1003 461-0803 461-0744 461-0745
Kühl- und Heizthermostate, Edelstahl, Ministats
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Heiz- und Kühl-Umwälzthermostate
Dank der kompakten Abmessungen können Ministats auf engstem Raum platziert werden, z. B. in einem Labor-Abzug oder einer technischen Anlage. Trotz ihrer geringen Größe verfügen die Systeme über eine Vielzahl von Funktionen und bieten Leistungsniveaus, die sich für die Temperierung von Photometern, Refraktometern, Viskosimetern, Destillationsgeräten, Reaktionsgefäßen und Modellanlagen eignen. Sie werden hauptsächlich für externe Anwendungen verwendet, über die Badöffnung können Objekte jedoch direkt in einem Thermostatbad temperiert werden. Eine leistungsstarke Druck-/Saugpumpe mitMore Product Information