Umlaufkühler‚ Serie FL
Lieferant: JULABO GmbH
9661006 9661012 9663012 9660003 9661017 9663017 9663025 9663040 9666025 9666040 9666070 9666110 9671017 9673017 9673025 9673040 9676025 9676040 9676070 9676110 9666200 9676200
461-3466EA 5600 CHF
461-3466 461-3467 461-3469 461-3465 461-3468 461-3470 461-3471 461-3472 461-3473 461-3474 461-3475 461-3476 461-3477 461-3478 461-3479 461-3480 461-3481 461-3482 461-3483 461-3484 461-0638 461-0639
Umlaufkühler‚ Serie FL
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Der kompakte, ergonomisch konzipierte Kühler ist mit einem großvolumigen integrierten Edelstahl-Badgefäß ausgestattet. Er ist entweder mit Luft- oder mit Wasserkühlung verfügbar. Zu den Anwendungsbereichen gehören Rotationsverdampfer, Autoklaven, Reaktionsgefäße und Routine-Laborkühlanwendungen. Alle Einheiten sind mit einer spritzwassergeschützten Folientastatur, einer LED-Temperaturanzeige mit Ist- und Sollwertanzeige sowie mit Griffmulden im Gehäuse zum leichten Transport ausgestattet. Ein aufklappbares Fach dient zur Ablage der Betriebsanleitung oder weiteren Geräteunterlagen. Da dasMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable geringer Wasserverbrauch,Energiesparend Energiesparend,geringer Wasserverbrauch