Aluminiumoxid basisch für DC

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

46001.22 46001.36
46001.22EA 74.2 CHF
46001.22 46001.36
Aluminiumoxid basisch für DC
Aluminiumoxid basisch

CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 5-15 Micron APS Powder Refractive Index: 1.765 Appearance: White to pale pink Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° MDL No.: MFCD00003424

Formel: Al₂O₃
Siedepunkt: 2980 °C
Melting Pt: 2045 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR