VWR®, Schmelztiegel, Porzellan
Lieferant: VWR Collection
459-0209EA 45.3 CHF
459-0209 459-0208 459-0207 459-0198 459-0197 459-0196 459-0195 459-0194 459-0201 459-0210 459-0214 459-0213 459-0199 459-0211 459-0200 459-0206 459-0205 459-0204 459-0203 459-0202 459-0212
VWR®, Schmelztiegel, Porzellan
Tiegel
Porzellan, innen und außen glasiert, mit Ausnahme der Bodenfläche.
  • Temperaturbeständig bis maximal 1000 °C
Deckel sind separat erhältlich.
Lids are available separately.
Zertifizierungen: Gemäß DIN 12904.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable