Gold-Standardlösung, 1.000 mg/l Au in 10%iger Salzsäure (aus Au) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455422SEA 638 CHF
455422S 455424U
Gold-Standardlösung, 1.000 mg/l Au in 10%iger Salzsäure (aus Au) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Gold-Standards
Au gelöst in HCl 10%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.