Rohröfen mit Stativ für Horizontal- und Vertikalbetrieb, RT
Lieferant: NABERTHERM
RT332LAN RT332OAN RT512LAN RT512OAN RT522LAN RT522OAN
455-2098EA 19880 CHF
455-2098 455-2099 455-2103 455-2104 455-2105 455-2106
Rohröfen mit Stativ für Horizontal- und Vertikalbetrieb, RT
Öfen Rohröfen
Diese kompakten Rohröfen kommen dann zum Einsatz, wenn Laborversuche horizontal, vertikal oder in bestimmten Winkeln durchgeführt werden sollen. Durch die variable Einstellung des Neigungswinkels und der Arbeitshöhe eignen sich die Rohröfen auch für die Integration in bestehende Prozessanlagen.
  • Kompakter Aufbau mit eingebauter Schaltanlage mit Controller im Ofenunterteil
  • Auswahl verschiedener Modelle mit Tmax 1100 °C, 1300 °C oder 1500 °C
  • Nur Verwendung von Isoliermaterialien, die nicht als krebserregend gem. TRGS 905, Klasse 1 oder 2 eingestuft sind
More Product Information