VWR® VHP-C, Heizplatten
Lieferant: VWR Collection
453-0050EA 618 CHF
453-0050 453-0051 453-0053 453-0054 453-0056 453-0057
VWR® VHP-C, Heizplatten
Heizgeräte Heizplatten
Kompakte Heizplatten mit chemikalienbeständiger Keramikplatte. Das erhöhte Bedienfeld hilft Spritzer zu vermeiden und ermöglicht ein leichtes Ablesen und Einstellen der Temperatur. Die Heizplatten verfügen über eine digitale Fehlercode-Anzeige und eine Sicherheitsanzeige, die den Anwender vor der heißen Oberfläche warnt.
  • Bei VHP-C7 ist zur präzisen Temperaturregelung ein VT-5 Kontaktthermometer (442-0573) anschließbar
  • Feste Sicherheitskreise schalten die Heizung aus, wenn die Temperatur 550 °C übersteigt
  • Rückgekoppelte Mikroprozessorsteuerung zur
More Product Information