Laborschüttler, reziprok, HS 260
Lieferant: IKA
3066600 3066700 3066602 3066603 3066702 3066703
444-2770EA 3780 CHF
444-2770 444-2771 444-2325 444-2326 444-2327 444-2328
Laborschüttler, reziprok, HS 260
Schüttler Laborschüttler, reziprok
Kompakte, flache Laborschüttler mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Timer. Der Schüttler HS 260 control verfügt über eine analoge/RS232-Schnittstelle und integrierte Endpunktpositionierung (automatisierte Probenentnahme per Roboter möglich). Sämtliche Funktionen können mit der Software labworldsoft® gesteuert und dokumentiert werden.
  • Dauerbetrieb oder Betrieb mit Timer: basic-Modell: von 5 bis 50 min, control-Modell: 0 bis 599 min
  • Das basic-Modell verfügt über eine LED-Anzeige für Drehzahl und Zeiteinstellung, das control-Modell über eine
More Product Information