Vortex-Schüttler, RX3 und ZX3
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
F202A0176 F202A0171 SA202A0176
444-2000EA 277 CHF
444-2000 444-0915 VELPSA202A0176
Vortex-Schüttler, RX3 und ZX3
Schüttler Vortex-Schüttler
Vortex-Mixer mit epoxidbeschichtetem Aluminium-Druckgussgehäuse, das eine gute chemische Beständigkeit bietet. Vier Füße sorgen für Stabilität auf der Arbeitsfläche. In zwei Ausführungen erhältlich.
  • RX3 arbeitet im Touch-Modus mit einer festen Vibrationsgeschwindigkeit von 3000 min⁻¹
  • ZX3 verfügt über zwei Modi – manuell oder kontinuierlich, die Geschwindigkeit kann von 0 bis 3000 min⁻¹ eingestellt werden
  • Die maximale Vibrationsgeschwindigkeit kann niedriger sein, wenn zusätzliches Zubehör hinzugefügt wird (max. 800 min⁻¹), da eine hohe
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell ZX3 RX3 ZX3 package with foam inserts
Environmentally Preferable
Schüttelbewegung Kreisschüttler Kreisschüttler Orbital
Orbit 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Drehzahlbereich 0 - 3000 min⁻¹ 3000 min⁻¹ (fest) 0 - 3000 min⁻¹
Eingangsleistung 15 W 15 W 15 W
B×T×H 150×165×130 mm 150×165×130 mm 150×165×130 mm
Gewicht 2,7 kg 2,7 kg 2,7 kg