Mini-Kreisschüttler, KM CO2
Lieferant: Edmund Bühler GmbH
6136000
444-1283EA 3470 CHF
444-1283
Mini-Kreisschüttler, KM CO2
Schüttler Kreisschüttler
Der KM CO2 Schüttler ist ideal für die Entwicklung von Zellkulturen. Mit den robusten und rostfreien Stahlkomponenten wurde dieser Schüttler speziell für den Einsatz in Inkubatoren mit bis zu 20% CO2-Konzentration entwickelt.
  • KM CO2 kann in Dauerbetrieb oder Zeitbetrieb von 0 bis 99 h 59 min betrieben werden
  • Externe Steuereinheit mit LED-Anzeige ermöglicht eine einfache Bedienung außerhalb des Inkubators
  • Kann bei 4 bis 45 °C und 95% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
More Product Information