Überkopfschüttler, Trayster Basic und Digital
Lieferant: IKA
4005000 4006000
444-1037EA 1330 CHF
444-1037 444-1038
Überkopfschüttler, Trayster Basic und Digital
Schüttler Überkopfmischer
Digitaler Überkopfschüttler mit vertikaler Drehbewegung für sanftes aber effektives Durchmischen. Das Basic-Modell hat eine feste Drehzahl, das digitale Modell verfügt über eine stufenlos einstellbare Drehzahl. Ideal für biologische Proben, insbesondere Blutproben. Geeignet zum Trennen und Mischen von pulverförmigen und flüssigen Proben in Röhrchen bis 50 ml. Die leicht abnehmbaren Aufsätze ermöglichen eine einfache und schnelle Reinigung. Vielseitig einsetzbar durch zahlreiche Aufsätze.
  • Kann bei 4 bis 50 °C in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet