VWR®, Wippschüttler
Lieferant: VWR Collection
444-0142EA 1720 CHF
444-0142 444-0143 444-0144 444-0146 444-0147
VWR®, Wippschüttler
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Wippschüttler mit variabler Drehzahl und verstellbarer Neigung für eine optimale Steuerung der Mischbedingungen. Die sanfte Taumelbewegung eignet sich ideal für geblottete Membranen und Gele. Auch bei Beladungs- und Spannungsschwankungen bleibt die Schüttlerdrehzahl konstant. Die robusten Schüttler sind wahlweise mit Edelstahl-Tablaren auf einer oder zwei Ebenen erhältlich.
  • Dauerbetrieb oder Betrieb mit Timer von 1 bis 120 Minuten, mit Abschaltautomatik
  • Modelle mit zwei Etagen bieten ein größeres Fassungsvermögen bei engen Platzverhältnissen
  • Können
More Product Information