Mehrstellen-Magnetrührer, RO 5/10/15
Lieferant: IKA
3692500 3690500 3691000
442-0921EA 3370 CHF
442-0921 442-0919 442-0920
Mehrstellen-Magnetrührer, RO 5/10/15
Rührer Mehrstellen-Magnetrührer
Kompakter, digitaler Mehrstellenmagnetrührer mit 5, 10 oder 15 Rührstellen, die einen synchron ablaufenden Dauerbetrieb erlauben. Der verschleißfreie Spulenantrieb ermöglicht einen geräuschlosen, dauerhaften Rührbetrieb an allen Stellen. Die Drehzahlen bleiben auch bei Lastwechsel konstant. Die geschlossene und kompakte Bauform macht das Reinigen leicht und schützt das Gerät gegen das Eindringen von Flüssigkeiten.
  • Einstellbare Drehrichtungsumkehr
  • Fehlercodeanzeige
  • Einfache Bedienung durch Folientastatur
  • Drehzahl in 10 rpm-Schritten einstellbar