Magnetrührer für Zellkulturen, bioMIX 1
Lieferant: 2MAG
85001_UK 85001_CH 85001
442-0836EA 1180 CHF
442-0836 442-0835 442-0834
Magnetrührer für Zellkulturen, bioMIX 1
Rührer Magnetrührer
Extremflache Rührsysteme zum sorgfältigen Mischen von Zellkulturen. Geeignet für Kulturkolben mit Spinning-Propeller- und Spinning-Kugelsystemen. Das hermetisch abgedichtete Edelstahlgehäuse ist wasser- und keimdicht. Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.
  • Ruckfreies Mischen
  • SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
  • 10-Stufen-Leistungseinstellung des Rührers: 10 - 100 %
  • QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
  • Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
  • Digitale Anzeige für Drehzahl- und
More Product Information