VWR®, Magnetrührstäbchen, gerade
Lieferant: VWR Collection
442-0262EA 24.7 CHF
442-0262 442-0263 442-0264 442-0265 442-0266 442-0267 442-0268 442-0269 442-0270 442-0271 442-0272 442-0273 442-0274 442-0275 442-0276 442-0277 442-0278 442-0279 442-0280
VWR®, Magnetrührstäbchen, gerade
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-ummantelter, starker Alnico V-Magnetkern. Glatte Oberfläche mit abgerundeten Kanten, die die Rührwirkung auch bei geringen Drehzahlen verstärken.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Besonders temperaturbeständig: Für hohe und niedrige Temperaturen geeignet (−200 bis +280 °C)
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable