Dispergiergerät, POLYTRON®, PT 2500 E
Lieferant: KINEMATICA
11010055 11010057
431-1268EA 1800 CHF
431-1268 431-1270
Dispergiergerät, POLYTRON®, PT 2500 E
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Stativmodell, Volumenbereich 0,05 bis 2500 ml zum Dispergieren, Homogenisieren, Extrahieren, Mischen, Emulgieren und Suspendieren sowie für den Zellaufschluss. Dieses Modell ersetzt die Modelle PT 1600 E und PT 2100 und vereint in sich die Stärken beider Modelle.
  • Schnelllöse-Kopplungssystem für Dispergierwerkzeuge (Typ E)
  • Integrierte elektronische Geschwindigkeitsregulierung/Stabilisierung mit Steuerungsknopf und große LED-Geschwindigkeitsanzeige
  • Drehzahl bleibt konstant, auch wenn sich die Viskosität ändert
  • Sanftanlauf –