Bromwasserstoff 33% (w/w) in Essigsäure (Eisessig), AcroSeal®, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyms: Hydrogen bromide

430691000 430698000
430691000.EA 52 CHF
430691000. 430698000.
Bromwasserstoff 33% (w/w) in Essigsäure (Eisessig), AcroSeal®, rein
Bromwasserstoff
Formel: HBr
Dichte: 1.42 g/cm³
Flash-Pt: 39 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011323
CAS-Nummer: 10035-10-6
UN: 2920
ADR: 8,II

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to yellow-orange Solution (May darken on storage)
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH 31.5 to 36.5 %
HPLC ≥97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR