Schwefelsäure 10% (v/v) in wässriger Lösung

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

42552.K2 42552.M4
42552.K2EA 33.1 CHF
42552.K2 42552.M4
Schwefelsäure 10% (v/v) in wässriger Lösung
Schwefelsäure

CAS No.: 7664-93-9 Molecular Formula: H2O4S Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 2796 MDL No.: MFCD00064589

Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Melting Pt: 10.38
Dichte: 1.84
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR