Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 88,000-97,000 87-89%, hohes molekulares Gewicht, hydrolysiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®

41240.14 41240.22 41240.36
41240.14EA 43.7 CHF
41240.14 41240.22 41240.36
Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 88,000-97,000 87-89%, hohes molekulares Gewicht, hydrolysiert
Polyvinylalkohol

CAS No.: 9002-89-5 Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n Physical Form: Solid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00081922

Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR