Reagenzglasschüttler, VORTEX Genius 3
Lieferant: IKA
3340002 3340003
412-0115EA 404 CHF
412-0115 412-0116
Reagenzglasschüttler, VORTEX Genius 3
Schüttler Vortex-Schüttler
Vortex-Mixer mit drei austauschbaren Aufsätzen und verschiedenen Einsätzen für unterschiedliche Anwendungen. Mit Hilfe des speziell konstruierten Spanngurtes ist die Befestigung von Eppendorf Reaktionsgefäßen, Mikrotiterplatten und sogar Rundkolben oder Erlenmeyerkolben (250 ml) möglich. Die Aufsätze können in beliebiger Stellung fest auf dem Gerät angebracht werden. Das Gerät steht stabil auch bei hoher Drehzahl und verfügt über ein robustes Gehäuse aus beschichtetem Zinkdruckguss.
  • Kompaktes Design
  • Großer Drehzahlbereich, stufenlose Einstellung
More Product Information