, LiChrosolv® für die Flüssigchromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
4.80448.9185 4.80448.2500 4.80448.9030
4.80448.9185EA 0 CHF
4.80448.9185 4.80448.2500 4.80448.9030
, LiChrosolv® für die Flüssigchromatographie, Supelco®
Acetonitril mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure
Dichte: 0.786 g/cm3 (20 °C)
Flash-Pt: 2 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
EINECS: 200-929-3
UN: 1648
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (trifluoroacetic acid) 0.095 - 0.105 % (v/v)